Learn More
PF-04691502, MedChemExpress
Code produit. 16418937
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16418937
Marque: Medchem Express HY15177
MedChemExpress PF-04691502 is a potent and selective inhibitor of PI3K and mTOR. PF-04691502 binds to human PI3Kα, β, δ, γ and mTOR with Kis of 1.8, 2.1, 1.6, 1.9 and 16 nM, respectively.
PF-04691502 is a potent and selective inhibitor of PI3K and mTOR. PF-04691502 binds to human PI3Kα, β, δ, γ and mTOR with Kis of 1.8, 2.1, 1.6, 1.9 and 16 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau PF-04691502
Forme physique Solid
CAS 1013101-36-4
Couleur Gray
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H27N5O4
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (117.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCCO[C@@H]1CC[C@@H](N2C(N=C(N)N=C3C)=C3C=C(C4=CC=C(OC)N=C4)C2=O)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 425.48
Poids de la formule 425.48
Pourcentage de pureté 98.89%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.