Learn More
PF-05085727, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Description
PF-05085727 is a potent, selective and brain penetrant inhibitor of cGMP-dependent PDE2A (IC50=2 nM). PF-05085727 inhibits PDE2A >4,000-fold selectivity over PDE1 and PDE3-11.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PF-05085727 |
| CAS | 1415637-72-7 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H18F3N7 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 62.5 mg/mL (151.19 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN1C2=NC=NC(N3CCC3)=C2C(C4=C(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5)N(C)N=C4)=N1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 413.4 |
| Poids de la formule | 413.4 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Share a Content Correction