Learn More
PF-05180999, MedChemExpress
Code produit. p-200098778
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16494428
Marque: Medchem Express HY111371
MedChemExpress PF-05180999 (PF-999) is a phosphodiesterase 2A (PDE2A) inhibitor, with an IC50 of 1.6 nM.
PF-05180999 (PF-999) is a phosphodiesterase 2A (PDE2A) inhibitor, with an IC50 of 1.6 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau PF-05180999
CAS 1394033-54-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H17F3N8
Quantité 10 mg
Synonyme PF-999
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (120.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC(C2=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=N3)N(C)N=C2)=C4N1N=CN=C4N5CCC5
Poids moléculaire (g/mol) 414.39
Poids de la formule 414.39
Pourcentage de pureté 98.93%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.