Learn More
KARTELL Flacon PFA
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bottles made of transparent fluorinated resin with high temperature and chemical resistance (-250°C to +270°C).
- Provided with leakproof closure.
- MATERIAL: PFA
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Capacité (impériale) | 3.38 oz. |
| Couleur | Clear |
| Matériau | PFA |
| Conditionnement | Bag |
| Quantité | 1 |
| Stérilité | Non stérile |
| Certifications/Conformité | Aucun |
| Closure Included | Oui |
| Jetable | Reusable |
| Afficher plus |