Learn More
KARTELL Flacon PFA
Code produit. 10777721
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10777721
Marque: KARTELL 0168800
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The PFA Bottle has high temperature and chemical resistance, making it an ideal laboratory bottle.
  • Bottles made of transparent fluorinated resin with high temperature and chemical resistance (-250°C to +270°C).
  • Provided with leakproof closure.
  • MATERIAL: PFA
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Capacité (impériale) 1.69 mL
Couleur Clear
Matériau PFA
Conditionnement Bag
Quantité 1
Stérilité Non stérile
Certifications/Conformité Aucun
Closure Included Oui
Jetable Reusable
Graduated No
Bouche Large
Forme Round
Fit for Purpose Certified Quality
Type de produit Laboratory Bottle
Taille du bouchon 37.4 mm