Learn More
Cole-Parmer™ Raccord de pince sanitaire, connecteur en ferrule, PFA
Click to view available options
Quantité d’emballage:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Connecteur en ferrule
- Nécessite une pince sanitaire de 1 po
- Ne rougit pas et ne s’enlève pas
- Surface inerte et antiadhésive—parfaite pour les protéines fragiles et sensibles aux métaux
- Utilisez sans risque des cycles de vapeur réguliers en circuit fermé
- Entièrement compatible avec d’autres raccords Tri-Clamp™
- Le surmoulage de protection renforce le site de raccord des pinces
- Capacité de vide statique complète à 300 °F (149 °C)
- Raccords de qualité alimentaire et pharmaceutique
- Facile à nettoyer pour minimiser les temps d’arrêt, la contamination croisée et la perte de rendement
Spécification
Spécification
| Température (métrique) Max | 82°C à 1 bar |
| À utiliser avec (application) | Applications de pinces sanitaires, 1 po |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Description | Connecteur en ferrule, pince PFA de 1 po |
| Méthode de stérilisation | Autoclave uniquement |
| À utiliser avec | Raccords Tri-Clamp |
| Matériau | PFA |
| Pression | 14,7 psi |