Learn More
Bohlender™ Tubulure flexible en PFA BOLA™
Code produit. 10018004
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Diamètre (métrique) externe:
4 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Longueur totale (métrique):
0,25 m
0,5 m
1 m
2,5 m
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10018004
Marque: Bohlender™ S182201
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure avec des joints à vis de laboratoire BOLA pour un raccordement étanche et adapté au vide.La tubulure flexible en PFA Bohlender™ BOLA™ est dotée d’ondulations circulaires autour de l’axe longitudinal et des extrémités cylindriques qui peuvent se connecter directement aux raccords, aux robinets d’arrêt ou aux connecteurs de tuyaux.
  • Tubulure ondulée flexible à très flexible
  • Un rayon de courbure serré entraîne une petite réduction des coupes transversales
  • Non poreux
  • Translucide
Spécification
Certifications/Conformité Certification par la FDA
Diamètre (métrique) interne 2 mm
Matériau PFA
Diamètre (métrique) externe 4 mm
Longueur totale (métrique) 0,5 m
Épaisseur (métrique) 1 mm
À utiliser avec (application) Pour les raccordements sous vibration
Température min. de fonctionnement (métrique) -270°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Couleur Transparent
Flexibility Flexible
Pression maximale 17 bars
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C