Learn More
Bohlender™ Tubulure flexible en PFA BOLA™
Utilisez cette tubulure avec des joints à vis de laboratoire BOLA pour un raccordement étanche et adapté au vide.La tubulure flexible en PFA Bohlender™ BOLA™ est dotée d’ondulations circulaires autour de l’axe longitudinal et des extrémités cylindriques qui peuvent se connecter directement aux raccords, aux robinets d’arrêt ou aux connecteurs de tuyaux.
Marque: Bohlender™ S1822-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tubulure ondulée flexible à très flexible
- Un rayon de courbure serré entraîne une petite réduction des coupes transversales
- Non poreux
- Translucide
Spécification
Certifié par la FDA | |
PFA | |
0,5 m | |
Pour les raccordements sous vibration | |
1/boîte | |
Flexible | |
260°C |
6 mm | |
8 mm | |
1 mm | |
-270°C | |
Transparent | |
2 bars |