Learn More
Savillex™ Seringues en téflon PFA
Code produit. 11933854
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11933854
Marque: Savillex™ 700510
Seringue tout PTFE PFA
• Pour liquides corrosifs ou application ultra-pures
• Seringue PTFE 10mL Luer-Lock
Spécification
Matériau PFA Teflon
À utiliser avec (application) Pour les liquides corrosifs ou l’application ultra-pure
Longueur (métrique) 10,4 cm
Type de produit Seringue
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 10 ml