Learn More
Cole-Parmer™ Raccord droit, mamelon fileté, NPT(M) x NPT(M), PFA
Click to view available options
Diamètre du filetage:
1/2 in NPT(M)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Simplicité d’utilisation
- Connecteur fileté sûr
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PFA |
| À utiliser avec | Filetage NPT 1/2 po |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
| Diamètre du filetage | 1/2 in NPT(M) |
| Type de produit | Raccord fileté pour connecteur NPT(M) |