Learn More
Cole-Parmer™ Bouchon fileté PFA
Click to view available options
Diamètre du filetage:
1/2 po
3/8 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le PFA chimiquement inerte résiste à la plupart des produits chimiques agressifs
- Bague de réduction filetée
- Choisissez la taille et le matériau répondant aux besoins de votre application
- À utiliser avec notre tubulure rigide pour vos applications haute pression
Spécification
Spécification
| Type | Bouchon |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre du filetage | 1/2 po |
| Type de port | Raccord NPT mâle |
| Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène (ETO) uniquement |
| Longueur totale (impériale) | 27/32 po |
| Matériau | PFA |
| Largeur totale (impériale) | 15/16 po |