Learn More
Cole-Parmer™ Bague de réduction filetée en PFA
Description
- Le PFA chimiquement inerte résiste à la plupart des produits chimiques agressifs
- Bague de réduction filetée
- Choisissez la taille et le matériau répondant aux besoins de votre application
- À utiliser avec notre tubulure rigide pour vos applications haute pression
Spécification
Spécification
| Description | Connexion NPT(M) x NPT(F) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PFA |
| Port de sortie | 3/8 po |
| Taille du port | 1/2 po |
| Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
| Diamètre du filetage | 1/2 po NPTM x 3 /8 po NPTF |
| Couleur | Translucide |
| Type de produit | Bague de réduction filetée |