Learn More
Bohlender™ Tubulure en PFA
Code produit. 10615611
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,96 mm
5,6 mm
8,8 mm
Épaisseur (métrique):
1,20 mm
1,60 mm
Conditionnement:
1m
Code produit. 10615611
Marque: Bohlender™ S181112
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une tubulure idéale pour les gaz et les liquides purs et agressifs
  • Résistance à une plage de température comprise entre - 200° et + 260°C
  • Résistance chimique universelle
  • Conformité FDA
  • D’apparence transparente
  • Gastight
  • Non poreux
  • Exempt d’agents extractibles
  • Innocuité physiologique
  • Surface anti-adhésive
  • Très bonnes caractéristiques de glissement et de diélectrique
  • Ignifuge conformément à la norme UL94V0
  • Valeur de l’oxygène supérieure à 95
  • Résistant à l’irradiation et aux intempéries
  • Stérilisable en autoclave
  • Excellente résistance mécanique même à haute température
Spécification
Certifications/Conformité Conformité FDA
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 3,96 mm
Matériau PFA
Épaisseur (métrique) 1,20 mm
À utiliser avec (application) Liquides et gaz agressifs et purs
Température min. de fonctionnement (métrique) -200°C
Propriétés de résistance Résistance chimique universelle
Méthode de stérilisation Autoclave
Couleur Transparent
Flexibility Rayon de courbure de 34 mm
Pression maximale Pression d’éclatement de 84 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C
Type de produit Tubes