Learn More
Bohlender™ Tubulure en PFA
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,96 mm
5,6 mm
8,8 mm
Épaisseur (métrique):
1,20 mm
1,60 mm
Conditionnement:
1m
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre − 200° et + 260°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- D’apparence transparente
- Gastight
- Non poreux
- Exempt d’agents extractibles
- Innocuité physiologique
- Surface anti-adhésive
- Très bonnes caractéristiques de glissement et de diélectrique
- Ignifuge conformément à la norme UL94V0
- Valeur de l’oxygène supérieure à 95
- Résistant à l’irradiation et aux intempéries
- Stérilisable en autoclave
- Excellente résistance mécanique même à haute température
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conformité FDA |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 5,6 mm |
| Matériau | PFA |
| Épaisseur (métrique) | 1,20 mm |
| À utiliser avec (application) | Liquides et gaz agressifs et purs |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -200°C |
| Propriétés de résistance | Résistance chimique universelle |
| Méthode de stérilisation | Autoclave |
| Couleur | Transparent |
| Afficher plus |