Learn More
Mélange PFAA 100 μg/mL dans un mélange méthanol/eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325006 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325006 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGS09000218MW
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 375-73-5, 335-76-2, 307-55-1, 375-85-9, 307-24-4, 375-95-1
Quantité 5 x 1 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Méthanol/Eau