Learn More
Mélange PFAS 151 100 μg/mL dans un mélange méthanol/eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30319742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319742 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30319742 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000151MW
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 39108-34-4, 757124-72-4, 27619-97-2, 2991-50-6, 2355-31-9, 29420-49-3
Quantité 1 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Méthanol/Eau