Learn More
Mélange de PFAS (PF4OPeA, PF5OHxA, 3,6-OPFHpA, PFEESA) 2 μg/mL dans un mélange méthanol/eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323882 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323882 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000762MW
Faites progresser vos travaux en chimie
Utilisez le code promo 28031
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 113507-82-7, 151772-58-6, 377-73-1, 863090-89-5
Quantité 1 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Méthanol/Eau