Learn More
PFK-158, MedChemExpress
Code produit. 16485766
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16485766
Marque: Medchem Express HY12203
MedChemExpress PFK-158 is a potent and selective PFKFB3 inhibitor with an IC50 value 137 nM. PFK-158 reduces glucose uptake, ATP production, lactate release, and induces apoptosis and autophagy in cancer cells. PFK-158 has broad anti-tumor activity. PFK-158 can also enhance Colistin's resistance to bacteria.
PFK-158 is a potent and selective PFKFB3 inhibitor with an IC50 value 137 nM. PFK-158 reduces glucose uptake, ATP production, lactate release, and induces apoptosis and autophagy in cancer cells. PFK-158 has broad anti-tumor activity. PFK-158 can also enhance Colistin's resistance to bacteria.
Spécification
Nom chimique ou matériau PFK-158
Forme physique Solid
CAS 1462249-75-7
Couleur Jaune clair
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H11F3N2O
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (91.38 mM)
SMILES O=C(C1=CC=NC=C1)/C=C/C2=NC3=CC(C(F)(F)F)=CC=C3C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 328.29
Poids de la formule 328.29
Pourcentage de pureté 98.52%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.