Learn More
Abnova™ ADN polymérase Pfu
utile pour les réactions de polymérisation nécessitant une synthèse haute fidélité.
271.00€ - 985.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stockez à -20°C. Stabilité garantie pendant une durée de 6 mois sous réserve d’un stockage correct |
---|---|
À utiliser avec (application) | PCR |
Concentration | 5 unités/µl |
Tampon de stockage | 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, Nonidet P40 à 0,5 %, Tween 20 à 0,5 % et glycérol 50 % |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16002565
|
Abnova™
D0014.500UNITS |
500 unités |
271.00€
500 unités |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16082555
|
Abnova™
D0014.1000UNITS |
1000 unités |
524.00€
1000 unités |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16092555
|
Abnova™
D0014.2500UNITS |
2500 unités |
985.00€
2500 unités |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- En plus de l’activité de l’ADN polymérase 5′-3′, elle possède également une activité d’exonucléase (activité corrective) 3′-5′.
- L’ADN polymérase Pfu présente le taux d’erreur le plus faible de toutes les ADN polymérases thermostables étudiées. Elle est même jusqu’à dix fois plus précise que l’ADN polymérase Taq normale.
- Par conséquent, l’ADN polymérase Pfu est utile pour les réactions de polymérisation nécessitant une synthèse haute fidélité.
Spécification
Stockez à -20°C. Stabilité garantie pendant une durée de 6 mois sous réserve d’un stockage correct | |
PCR | |
5 unités/µl | |
20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, Nonidet P40 à 0,5 %, Tween 20 à 0,5 % et glycérol 50 % |