Learn More
Lovibond™ Spectrophotomètres de la série PFXi-880
Description
Includes
Instrument, logiciel compatible avec Windows, lampe de rechange, instructions, trousse de démarrage RCMsi et cellules en verre optique Lovibond™
- Mesure automatique et non subjective des couleurs
- Construction en acier robuste, résistante aux produits chimiques
- Chambre d’échantillon amovible de 6 po (153 mm)
- Est capable de manipuler des échantillons chauds avec des points de fusion élevés
- La sortie est conforme aux BPL, notamment la date, l’heure, l’échantillon et l’ID utilisateur
- Disponible avec l’unité de chauffage intégrée en option pour les échantillons tels que les graisses ou les cires dont la température doit être maintenue au-dessus du point de fusion de manière cohérente
- Avec choix d’échelles de couleurs
- Fourni avec le logiciel de contrôle des couleurs pour l’analyse des données
- Capacité sensorielle à distance
PFXi-880/CIE
- Pour les échantillons transparents
- Échelles de couleurs : CIE L™a™b, CIELAB (L™C™h), Delta E™ différence de couleur, données spectrales, coordonnées de chromaticité xyY, valeurs tristimulus XYZ, test de lavage à l’acide (ASTM D848), densité optique (absorbance)
- Pour les sirops et solutions sucrées
- Échelles de couleurs : CIE L™a™b, Delta E™ différence de couleur, indice de couleur ICUMSA (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9), Couleur RYBN, données spectrales, coordonnées de chromaticité xyY, valeurs tristimulus XYZ, densité optique (Absorbance)
PFXi-880/CIE : Produits chimiques, huiles et graisses alimentaires, revêtements, eaux et eaux usées, aliments et boissons, produits ménagers, huiles et cires de pétrole, plastiques, solutions sucrées, sirops et miel, produits pharmaceutiques et cosmétiques, bières, malts et caramels, produits médicaux et cliniques. PFXi-880/S : Solutions sucrées, sirops et miel.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | AOC, ISO, ASTM, CE, RoHS, DEEE |
| Raccordements | USB, LAN, RS232 |
| Affichage | Graphique couleur |
| Source lumineuse | Halogène au tungstène |
| Bande passante spectrale | 10 nm |
| Type | Spectrophotomètre |
| Tension | 90/240 V |
| À utiliser avec (application) | Pour solutions sucrées et sirops |
| Hauteur (impériale) | 6,69 in |
| Hauteur (métrique) | 17 cm |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.