Learn More
Lovibond™ Spectrophotomètres de la série PFXi-880
Code produit. p-4596514
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre
À utiliser avec (application):
Pour la mesure de couleurs de base des échantillons liquides
Pour solutions sucrées et sirops
Comprend:
Instrument, logiciel compatible Windows, lampe de rechange, kit de démarrage RCMsi et cellules en verre optique Lovibondtrade;
Unité de chauffage intégrée, instrument, logiciel compatible Windows, lampe de rechange, kit de démarrage RCMsi et cellules en verre optique Lovibondtrade;
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 13595290
Marque: Lovibond™ 1378805H
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Instrument, logiciel compatible avec Windows, lampe de rechange, instructions, trousse de démarrage RCMsi et cellules en verre optique Lovibond™
Avec la technologie RCMsi (Remote Calibration & Maintenance Service, étalonnage à distance et service d’entretien) pour l’étalonnage et l’entretien à distance via Internet sans quitter la paillasse
  • Mesure automatique et non subjective des couleurs
  • Construction en acier robuste, résistante aux produits chimiques
  • Chambre d’échantillon amovible de 6 po (153 mm)
  • Est capable de manipuler des échantillons chauds avec des points de fusion élevés
  • La sortie est conforme aux BPL, notamment la date, l’heure, l’échantillon et l’ID utilisateur
  • Disponible avec l’unité de chauffage intégrée en option pour les échantillons tels que les graisses ou les cires dont la température doit être maintenue au-dessus du point de fusion de manière cohérente
  • Avec choix d’échelles de couleurs
  • Fourni avec le logiciel de contrôle des couleurs pour l’analyse des données
  • Capacité sensorielle à distance
PFXi-880/CIE
  • Pour les échantillons transparents
  • Échelles de couleurs : CIE L™a™b, CIELAB (L™C™h), Delta E™ différence de couleur, données spectrales, coordonnées de chromaticité xyY, valeurs tristimulus XYZ, test de lavage à l’acide (ASTM D848), densité optique (absorbance)
PFXi880/S
  • Pour les sirops et solutions sucrées
  • Échelles de couleurs : CIE L™a™b, Delta E™ différence de couleur, indice de couleur ICUMSA (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9), Couleur RYBN, données spectrales, coordonnées de chromaticité xyY, valeurs tristimulus XYZ, densité optique (Absorbance)
PFXi-880/CIE : Produits chimiques, huiles et graisses alimentaires, revêtements, eaux et eaux usées, aliments et boissons, produits ménagers, huiles et cires de pétrole, plastiques, solutions sucrées, sirops et miel, produits pharmaceutiques et cosmétiques, bières, malts et caramels, produits médicaux et cliniques. PFXi-880/S : Solutions sucrées, sirops et miel.
Spécification
Certifications/Conformité AOC, ISO, ASTM, CE, RoHS, DEEE
Affichage Graphique couleur
Source lumineuse Halogène au tungstène
Type Spectrophotomètre
Tension 90/240 V
À utiliser avec (application) Pour solutions sucrées et sirops
Hauteur (impériale) 6,69 in
Hauteur (métrique) 17 cm
Comprend Unité de chauffage intégrée, instrument, logiciel compatible Windows, lampe de rechange, kit de démarrage RCMsi et cellules en verre optique Lovibondtrade;
Longueur (impériale) 7,7 in
Longueur (métrique) 19,6 cm
Durée de mesure >30°s.
Modèle PFXi-880/S
Longueur du trajet optique de 0,1 à 153 mm
Reproductibilité Chromaticité (x y) – ±0,0002 ; ΔE – 0,2
Réponse spectrale 420 à 710 nm
Poids (impériale) 16 lb
Poids (métrique) 7,7 kg
Largeur (impériale) 7,7 in
Largeur (métrique) 19,6 cm