missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ PGR1 Protein

Code produit p-200041230 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
100 μg
Conditionnement:
0.50mg
100µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18493281 0,5 mg 0.50mg
18060189 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18493281 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP1988970.5mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-329 of Human PGR1 The Recombinant Human PGR1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human PGR1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Concentration 0.5 mg/mL
À utiliser avec (application) SDS-PAGE
Formule Liquid. In 20 mM Tris-HCl buffer, pH 7.5, 10% glycerol, 1 mM DTT, 200 mM NaCl
Méthode de purification SDS-PAGE
Quantité 0,5 mg
Source Human
Conditions de stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
État réglementaire RUO
Nom usuel PGR1
Conjugué Unconjugated
Pureté ou qualité >90%
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.