Learn More
PGS-IN-1, MedChemExpress
Code produit. p-200100413
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Code produit. 16483438
Marque: Medchem Express HY101587
MedChemExpress PGS-IN-1 is a potent inhibitor of prostaglandin synthetase (PGS) with an IC50 of 0.28 μM; also inhibits 5-lipoxygenase with an IC50 of 1.05 μM.
PGS-IN-1 is a potent inhibitor of prostaglandin synthetase (PGS) with an IC50 of 0.28 μM
Spécification
Nom chimique ou matériau PGS-IN-1
CAS 102271-49-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H26O3
Quantité 10 mg
Synonyme KME-4
SMILES O=C1OCC/C1=C\C2=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 302.41
Poids de la formule 302.41
Pourcentage de pureté 99.51%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.