Learn More
PH-002, MedChemExpress
Code produit. 16487417
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit. 16487417
Marque: Medchem Express HY112798
MedChemExpress PH-002 is an inhibitor of apolipoprotein (apo) E4 intramolecular domain interaction in neuronal cells that could rescue impairments of mitochondrial motility and neurite outgrowth.
PH-002 is an inhibitor of apolipoprotein (apo) E4 intramolecular domain interaction in neuronal cells that could rescue impairments of mitochondrial motility and neurite outgrowth.
Spécification
Nom chimique ou matériau PH-002
Forme physique Solid
CAS 1311174-68-1
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H33N5O4
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 75 mg/mL (152.57 mM)
SMILES O=C(N1CCN(CC2=CC=C(NC(CC3=NN(C)C(C4=C3C=CC=C4)=O)=O)C=C2)CC1)OC(C)(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 491.58
Poids de la formule 491.58
Pourcentage de pureté 98.84%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.