Learn More
Hanna Instruments™ Contrôleur analogique de pH avec test d’auto-diagnostic
Description
HI8710 est un contrôleur de pH monté sur panneau qui permet aux utilisateurs de définir : le point de consigne pour la dose acide ou alcaline, la tolérance du point de consigne avant l’activation d’une alarme, le mode de dosage (automatique, continu ou désactivé) et la commande de surdosage en réglant le bouton de dosage du temps supplémentaire. La compensation de température garantit des mesures compensées rapides et avec précision, même pendant les fluctuations brusques de température. L’écran LCD rétroéclairé permet une visualisation facile.
- Système d’alarme de sécurité en cas de panne : Protège contre les pannes de courant ou l’interruption du signal
- Compensation automatique de température : Un Pt100 à 2 fils peut être connecté pour la compensation automatique de la température des mesures de pH
- Dosage du temps supplémentaire : Si le relais de dosage reste activé pendant trop longtemps, l’alarme est activée et le relais de dosage est désactivé
- Connexion à la broche de correspondance : Évite les problèmes typiques causés par le courant de boucle de mise à la terre
- Dispositif de consentement de dosage ORP : Utilisé avec le contrôleur ORP HI8720 pour s’assurer que le dosage commence uniquement lorsque le pH est correct
- Conception robuste : Un couvercle de panneau avant amovible et transparent anti-éclaboussures
Spécification
Spécification
| Précision (pH) | ±0,02 pH (0 à 100°C) ; ±0,05 pH (-20 à 0°C) ; ±0,5 % (entrée à partir de l’émetteur) |
| Description | Instrument de mesure de contrôle de procédé avec contrôle de dosage et relais d’alarme |
| Dimensions (L x l) | Découpe du panneau de 141 x 69 mm (5,6 x 2,7 po) |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Comprend | Supports de montage, instructions |
| Matériau | Corps en ABS retardateur de flamme et panneau frontal |
| Plage de pH | 0,00 à 14,00 |
| Résolution (pH) | 0,01 |
| Compensation thermique | Fixe ou automatique avec Pt100, de -20 à 100°C. |
| Gamme de température (métrique) | -10°C à +50°C |
| Afficher plus |