Learn More
Paquets de tampons d’étalonnage pH 10,01, Hanna Instruments™
Code produit 11657020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11657020 20 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11657020 Fournisseur Hanna Instruments Code fournisseur HI70010C
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tampon pour étalonnage du pH 10,01 de qualité supérieure avec traçabilité NIST, fourni avec un certificat d’analyse et produit conformément aux normes ISO 3696/BS3978.
  • Tampon pour étalonnage du pH 10,01 de qualité supérieure avec traçabilité NIST, fourni avec un certificat d’analyse et produit conformément aux normes ISO 3696/BS3978 
  • Utilise des sels de haute pureté, de l’eau déminéralisée, des balances à poids certifiées et de la verrerie de classe A dans un environnement à température contrôlée et surveillé avec des thermomètres certifiés
  • La précision des valeurs relevées est de +/- 0,01 pH à 25 °C et sont traçables aux matériaux de référence (SRM) du NIST
Spécification
Couleur Sans désignation
pH 10.01
Forme physique Liquide
Quantité 20 ml
Formule Solution tampon aqueuse
Odeur Inodore
Conditionnement 25Pack
Traçabilité au NIST Oui