Learn More
Paquets de tampons d’étalonnage pH 7,01, Hanna Instruments™
Description
- Tampon pour étalonnage du pH 7.01 de qualité supérieure avec traçabilité NIST et fourni avec un certificat d’analyse
- Précision de +/- 0,01 pH à 25 °C
- Tableau de températures de la valeur de pH réelle à différentes températures imprimé sur chaque sachet
- Tampon pour étalonnage du pH 7,01 produit conformément aux normes ISO 3696/BS3978
- Utilise des sels de grande pureté, de l’eau déionisée, des balances à poids certifiées et de la verrerie de classe A
- Environnement à température contrôlée surveillé avec des thermomètres certifiés
- La précision des valeurs relevées est de +/- 0,01 pH à 25 °C et sont traçables aux matériaux de référence (SRM) du NIST
Spécification
Spécification
| Couleur | Sans désignation |
| pH | 7,01 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 20 ml |
| Formule | Solution de tampon aqueuse |
| Odeur | Inodore |
| Conditionnement | 25Pack |
| Traçabilité au NIST | Oui |