Learn More
Sachets de solution tampon de précision au millième pH 7,010, Hanna Instruments™
Description
- Solution tampon de précision au millième de pH 7,010 de qualité supérieure avec traçabilité NIST. Fournie avec un certificat d’analyse
- Les solutions tampons de précision au millième sont conçues pour les clients qui ont besoin d’une résolution de 0,001 pour leurs mesures de pH
- Tableau de températures de la valeur réelle du pH à différentes températures imprimé sur chaque sachet
- Fabriqué conformément aux normes ISO 3696 / BS3978
- Utilise des sels de haute pureté, de l’eau déminéralisée, des balances à poids certifiées et de la verrerie de classe A dans un environnement à température contrôlée surveillé avec des thermomètres certifiés
- Les valeurs rapportées sont précises à +/- 0,002 pH à 25°C et sont traçables à des matériaux de référence étalons (SRM) du NIST
Spécification
Spécification
| Couleur | Sans désignation |
| pH | 7.01 |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 20 mL |
| Formule | Solution de tampon aqueuse |
| Odeur | Odorless |
| Conditionnement | 25Pack |
| Traçabilité au NIST | Yes |