Learn More
Sachets de tampon pH, METTLER TOLEDO™
Code produit 10431721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 x 20 mL
pH:
10.01
4, 7, 10
Conditionnement:
597mL
600mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité pH Conditionnement
10431721 30 x 20 mL 10.01 600mL
12683516 30 x 20 mL 10.01 597mL
12693516 30 x 20 mL 4, 7, 10 600mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10431721 Fournisseur Mettler Toledo Online Code fournisseur 51302079
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solutions tampons en sachets scellés pour un étalonnage facile et précis des appareils de mesure du pH.
  • Traçables aux normes primaires NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleues/blanches
Concentration 0.02 M
À utiliser avec (application) Étalonnage
À utiliser avec (équipement) pH Meter
pH 10.01
Forme physique Liquid
Quantité 30 x 20 mL
Type de solution Buffer
Conditionnement Sachets
Qualité Laboratoire