Learn More
Solution tampon pH 4,00 à 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 15666814 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15666814 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15666814 Fournisseur Reagecon Code fournisseur 104025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Reagecon La solution tampon de pH 4,00 à 25 °C est testée et certifiée selon une méthode d'essai accréditée ISO 17025. NIST traçable et dont la stabilité est garantie tout au long de sa durée de conservation, même après ouverture du flacon.
  • Testé à 25 °C avec une précision de deux décimales. ±0,01
  • Certifié par Reagecon ISO Méthode d'essai accréditée 17025 (Réf. INAB : 264T)
  • NIST traçable
Spécification
Nom chimique ou matériau pH Buffer Solution
CAS 877-24-7, 102-46-5, 3244-88-0, 7732-18-5
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
% max. CAS 0.025, 0.01, 0.001, 0.989
Couleur Clair ; testé à 25 °C
pH 4
Forme physique Liquid
Quantité 1 L
Formule Potassium hydrogen phthalate, Kathon WTE, Acid fuchsin dye, Water
Formule moléculaire C8H5KO4
Conditionnement Flacon à vis en PEHD, GL45
Traçabilité au NIST Yes
Tension de vapeur 23 hPa (17.3mm Hg)
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
Clé InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OC(=O)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
Nom IUPAC 2-carboxybenzoate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 204.22
Qualité Certifié par Reagecon ISO Méthode d'essai accréditée 17025 (Réf. INAB : 264T)