Learn More
Solution tampon pH 7,00 à 25 °C, à code couleur, sans mercure, Reagecon
Tous les produits Reagecon ProduitsDescription
Solution jaune pour une utilisation simplifiée. La solution tampon pH Reagecon 7.00 à 25°C, à code couleur, sans mercure, est testée et certifiée par une méthode d’essai agréée ISO17025, est traçable au NIST et a une stabilité garantie pendant toute sa durée de conservation, même après l’ouverture du flacon.
- Solution à code couleur pour une identification visuelle facile
- Testé à 25 °C à deux décimales, avec une précision de ±0,01
- Certifié par la méthode d’essai agréée ISO 17025 de Reagecon (réf. INAB : 264T)
- Traçabilité NIST
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Solution de tampon pH |
| CAS | 7558-79-4, 7778-77-0, 102-46-5, 1934-21-0, 7732-18-5 |
| Point de fusion | 0°C |
| Point d’ébullition | 100°C |
| % max. CAS | 0.025, 0.01, 0.001, 0.989 |
| Couleur | Jaune ; testé à 25°C |
| pH | 7 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 l |
| Type de solution | Solution de tampon pH |
| Afficher plus |