Learn More
Solution tampon, pH 4,00, Chem-Lab
Code produit 10335792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 mL
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10335792 1 000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10335792 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL03.0213.1000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour la mesure et l’entretien du pH dans des échantillons modérément acides. la solution tampon, pH 4,00, Chem-Lab est une solution de citrate, de chlorure de sodium et d’hydroxyde de sodium, avec un pH de 4,00 ±0,02 à 20°C. La solution est traçable aux matériaux de référence standard (SRM) du NIST.
Niveaux de pH ± 0,02 :
  • pH 4,03 — 0°C
  • pH 4,02 — 10°C
  • pH 4,00 — 20°C
  • pH 4,00 — 25°C
  • pH 4,00 — 30°C
  • pH 4,00 — 40°C
  • pH 4,00 — 50°C
  • pH 4,00 — 60°C
  • pH 4,00 — 70°C
  • pH 4,00 — 80°C
  • pH 4,00 — 90°C
Spécification
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Couleur Incolore
Densité 1.01g/mL
À utiliser avec (application) Utilisation en laboratoire, mesures de pH
pH 4,00 ±0,02
Forme physique Liquide
Quantité 1 000 mL
Type de solution Tampon pH
Formule Citrate-NaCl-NaOH
Odeur Inodore
Conditionnement Polyéthylène
Traçabilité au NIST oui
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau