Learn More
Solution tampon, pH 7,00, coloré, Chem-Lab
Code produit 11953073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11953073 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11953073 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL03.0704.0100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Conçu pour l’entretien et la mesure du pH dans des échantillons neutres. Solution tampon, pH 7,00, coloré, Chem-Lab est une solution verte de phosphate avec un pH de 7,00 à 20 °C. La solution est traçable aux matériaux de référence standard (SRM) du N
Niveau de pH ± 0,02 à la température spécifiée :
  • pH 7,13 à 0°C
  • pH 7,05 à 10°C
  • pH 7,00 à 20°C
  • pH 6,99 à 25°C
  • pH 6,98 à 30°C
  • pH 6,97 à 40°C
  • pH 6,96 à 50°C
Spécification
Point d’ébullition 100°C
Couleur Vert
Densité 1.00g/mL
À utiliser avec (application) Utilisation en laboratoire, mesures de pH
pH 7.00
Forme physique Liquide
Quantité 100 ml
Type de solution Tampon pH
Formule Phosphate
Odeur Odorless
Conditionnement Polyéthylène
Traçabilité au NIST Yes
Informations sur la solubilité Soluble in water