Learn More
Tampons de pH, double col, Fisherbrand™
Code produit 10741614 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
pH:
pH 10,01
pH 4,01
pH 7,0
Conditionnement:
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit pH Conditionnement
10741614 pH 4,01 500mL
10287063 pH 7,0 500mL
10414795 pH 10,01 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10741614
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuer des étalonnages de pH précis avec des flacons tampons de pH Fisherbrand™ à double col et code couleur.
Codes-couleur des tampons :
  • Rose = pH 4,01
  • Jaune = pH 7,00
  • Bleu = pH 10,01
Disponible en flacons de 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Étalonnage du pH
pH pH 4,01