Learn More
SI Analytics™ Électrode combinée de pH avec câble fixe de 1 m
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Connecteur à broches DIN et 2 mm, 2 mm Pin Plug
DIN
Fiche banane DIN et 4 mm, 4 mm Banana Plug
Jonction:
Diaphragme durci au platine
Membrane en céramique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Électrodes haut de gamme éprouvées pour des tâches de mesure exigeantes
- Système de référence Silamid™ à double jonction pour une acquisition rapide et stable des valeurs mesurées et pour une durée de vie plus longue des électrodes
- La plus grande polyvalence des électrodes de pH est obtenue grâce à une grande sélection de jonctions, de types et de formes de verre de la membrane, de longueurs et de diamètres de tige, de joints rodés, de connexions de fiche et de capteurs de température intégrés
- Chaque électrode combinée de pH est fournie avec un numéro de série individuel et un certificat de qualité
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | DIN |
| Jonction | Membrane en céramique |
| Matériau | Verre A |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Type | Électrode pH combinée |
| Référence interne | Silamid™ |
| Membrane | Sphere |
| Modèle | N 42 A |
| Gamme de température (métrique) | -5°C à +100°C |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Afficher plus |