Learn More
SI Analytics™ Électrode combinée de pH avec câble fixe de 1 m
Code produit. 10039130 Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Connecteur à broches DIN et 2 mm, 2 mm Pin Plug
DIN
Fiche banane DIN et 4 mm, 4 mm Banana Plug
Jonction:
Diaphragme durci au platine
Membrane en céramique
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10039130
Marque: SI Analytics™ 285100486
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurez une précision de mesure élevée, une stabilité et une longue durée de vie tout en conservant une grande adaptabilité à vos tâches de mesure. L’électrode combinée de pH SI Analytics™ avec câble fixe de 1 m est robuste, durable et facile à nettoyer.
  • Électrodes haut de gamme éprouvées pour des tâches de mesure exigeantes
  • Système de référence Silamid™ à double jonction pour une acquisition rapide et stable des valeurs mesurées et pour une durée de vie plus longue des électrodes
  • La plus grande polyvalence des électrodes de pH est obtenue grâce à une grande sélection de jonctions, de types et de formes de verre de la membrane, de longueurs et de diamètres de tige, de joints rodés, de connexions de fiche et de capteurs de température intégrés
  • Chaque électrode combinée de pH est fournie avec un numéro de série individuel et un certificat de qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Fiche banane DIN et 4 mm, 4 mm Banana Plug
Jonction Membrane en céramique
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Type Électrode pH combinée
Référence interne Silamid™
Membrane Sphere
Modèle N 1041 A
Gamme de température (métrique) -5°C à +100°C
Longueur (métrique) 170 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Diamètre (métrique) 12 mm