Learn More
SI Analytics™ Électrode pH combinée A 7780
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Corps en verre
- 3 x jonction en céramique
- Gel électrolytique
- Système de référence Silamid™
- Membrane sphérique
- Verre A
- Longueur de 120 mm, diamètre de 12 mm
- -5 à +80°C
- pH de 0 à 14
- A 7780 NTC30 DIN N
- Capteur de température NTC 30 kOhm
- Câble fixe de 1 m avec DIN + fiche banane de 4 mm
Spécification
Spécification
| Jonction | 3 x jonction en céramique |
| Matériau | Corps en verre Verre A |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| À utiliser avec (application) | Mesures de terrain, production de boissons |
| Comprend | Capteur de température NTC 30 kOhm, câble fixe de 1 m avec DIN + fiche banane 4 mm |
| Gamme de température (métrique) | -5°C à +80°C |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Diamètre (métrique) du corps | 12 mm |