Learn More
SI Analytics™ Électrode pH combinée
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
170mm
170 mm
320 mm
500 mm
600mm
Jonction:
Diaphragme de joint rodé
Diaphragme durci au platine
Membrane en céramique
Gamme de température (métrique):
-5°C à +100°C
0°C à 100°C
0°C à 40°C
10 à 40°C
Matériau:
Verre A
Verre H
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Électrodes haut de gamme éprouvées pour des tâches de mesure exigeantes
- Système de référence Silamid™ à double jonction pour une acquisition rapide et stable des valeurs mesurées et pour une durée de vie plus longue des électrodes
- La plus grande polyvalence des électrodes de pH est obtenue grâce à une grande sélection de jonctions, de types et de formes de verre de la membrane, de longueurs et de diamètres de tige, de joints rodés, de connexions de fiche et de capteurs de température intégrés
- Chaque électrode combinée de pH est fournie avec un numéro de série individuel et un certificat de qualité
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Tête |
| Jonction | Membrane en céramique |
| Matériau | Verre A |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Type | Électrode pH combinée |
| Référence interne | Silamid™ |
| Membrane | Sphere |
| Modèle | N 6180 |
| Gamme de température (métrique) | -5°C à +100°C |
| Longueur (métrique) | 170 mm |
| Afficher plus |