Learn More
SI Analytics™ Électrode pH combinée
Code produit. 10558281 Tous les produits SI Analytics Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
170mm
170 mm
320 mm
500 mm
600mm
Jonction:
Diaphragme de joint rodé
Diaphragme durci au platine
Membrane en céramique
Gamme de température (métrique):
-5°C à +100°C
0°C à 100°C
0°C à 40°C
10 à 40°C
Matériau:
Verre A
Verre H
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Longueur (métrique) Jonction Gamme de température (métrique) Matériau unitSize
10558281 120 mm Membrane en céramique -5°C à +100°C Verre A 1 pièce
10342911 120 mm Diaphragme durci au platine -5°C à +100°C Verre A 1 pièce
10131721 170 mm Membrane en céramique 0°C à 100°C Verre H 1 pièce
10383001 170 mm Membrane en céramique -5°C à +100°C Verre A 1 pièce
10040171 170 mm Diaphragme de joint rodé 0°C à 100°C Verre H 1 pièce
10622832 170 mm Diaphragme de joint rodé 0°C à 40°C Verre A 1 pièce
10131831 170 mm Diaphragme de joint rodé 10 à 40°C Verre A 1 pièce
10434261 170 mm Diaphragme de joint rodé -5°C à +100°C Verre A 1 pièce
10057790 170 mm Diaphragme durci au platine -5°C à +100°C Verre A 1 pièce
10189750 170mm Diaphragme durci au platine 0°C à 100°C Verre H 1 pièce
10408992 320 mm Membrane en céramique 0°C à 100°C Verre H 1 pièce
10403891 320 mm Diaphragme durci au platine 0°C à 100°C Verre H -
10092812 600mm Diaphragme durci au platine 0°C à 100°C Verre H 1 pièce
10492452 500 mm Diaphragme durci au platine 0°C à 100°C Verre H 1 pièce
10129052 170 mm Diaphragme de joint rodé 0°C à 100°C Verre H 1 pièce
15 options
Code produit. 10558281
Marque: SI Analytics™ 285100042
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurez une précision de mesure élevée, une stabilité et une longue durée de vie tout en conservant une grande adaptabilité à vos tâches de mesure. L’électrode combinée de pH SI Analytics™ est robuste, durable et facile à nettoyer.
  • Électrodes haut de gamme éprouvées pour des tâches de mesure exigeantes
  • Système de référence Silamid™ à double jonction pour une acquisition rapide et stable des valeurs mesurées et pour une durée de vie plus longue des électrodes
  • La plus grande polyvalence des électrodes de pH est obtenue grâce à une grande sélection de jonctions, de types et de formes de verre de la membrane, de longueurs et de diamètres de tige, de joints rodés, de connexions de fiche et de capteurs de température intégrés
  • Chaque électrode combinée de pH est fournie avec un numéro de série individuel et un certificat de qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Tête
Jonction Membrane en céramique
Matériau Verre A
Plage de pH 0 à 14
Type Électrode pH combinée
Référence interne Silamid™
Membrane Sphere
Modèle N 6280
Gamme de température (métrique) -5°C à +100°C
Longueur (métrique) 120 mm
Diamètre (métrique) 12 mm