Learn More
Hanna Instruments™ Testeur pH/conductivité/TDS
Code produit 10416891
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (pH):
-2 à 16
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) Conditionnement
10416891 -2 à 16 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10416891 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI98130
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour des mesures de haute précision à l’aide d’un seul instrument de mesure. Le testeur de pH / conductivité / TDS de Hanna Instruments™ comprend un double affichage LCD facile à lire de pH/°C ou TDS/°C. Comprend une fonction “HOLD” et
  • Testeurs combinés conçus pour des mesures de haute précision à l’aide d’un seul instrument de mesure
  • Double écran LCD facile à lire, pH/°C ou TDS/°C
  • Compensation automatique de la température
  • Étalonnage automatique
  • Fonction “Hold” (Maintien)
  • Extinction automatique
  • Électrode de pH remplaçable
Spécification
Précision (température) ±0,5°C
Précision (pH) ±0,05
Étalonnage Automatique
Gamme (pH) -2 à 16
Résolution (pH) 0,01
Calibration Points 1 ou 2 avec 2 séries de tampons standard (pH 4,01, 7,01, 10,01 ou pH 4,01, 6,86, 9,18)
Plage de températures (métrique) 0°C à 60,0°C
Résolution (température) 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 163 x 40 x 26 mm
Gamme (TDS) 0,00 à 10,00 ppt (g/l)
Résolution (TDS) 0,01 ppt (g/l)
Gamme de détection -2,00 à 16,00 pH
Compensation thermique pH :Automatique ; EC / TDS : automatique avec β réglable de 0,0 à 2,4 % / °C
Type de batterie 1,5V
Type Testeur pH/conductivité/TDS
Autonomie de la batterie 100 h
Précision (TDS) ± 2%