Learn More
Cole-Parmer™ Électrode de pH Jenway™
Code produit. 11460629
Change view
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 14
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Plage de pH
11460629 0 à 14
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 11460629 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1009079
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
  • Équilibre rapidement atteint
  • Délais de réponse sensiblement réduits
  • Reproductibilité nettement accrue
  • Réduction sensible de la dérive à long terme
Spécification
Dimensions (L x l) 120 x 12 mm
Type Électrode pH combinée
À utiliser avec (application) Mesure d’huiles, de biocarburants, d’échantillons non aqueux et de tampons TRIS
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C