Learn More
Solution de stockage pour électrode de pH, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. p-8014327 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 12890327
Marque: Reagecon ESS01
Edge
Conçue pour maintenir le bon fonctionnement et la précision des mesures des électrodes de pH et de référence, la solution de stockage d’électrodes de pH Reagecon™ est une solution de 3M KCI qui aide à maintenir des conditions de travail adéquates après le nettoyage ou lorsque l’électrode n’a pas été utilisée pendant une période prolongée.
La réponse, la précision et la durée de vie des électrodes de pH peuvent être considérablement améliorées grâce à une manipulation, un nettoyage et un stockage corrects. Conçues pour l’entretien courant des équipements, ces solutions peuvent être utilisées en toute sécurité avec n’importe quelle électrode sensible. Les solutions de stockage des électrodes sont fabriquées à partir de chlorure de potassium, sans ion argent, et conviennent à toutes les électrodes Blueline.
Specifications
Composition Solution de chlorure de potassium, sans ion argent
Concentration 3 mol/l de KCl
À utiliser avec (équipement) Électrodes de pH et de référence, toutes les électrodes Blueline
Type de solution de remplissage Logement de stockage d'électrode
Quantité 1 000 ml