Learn More
Macherey-Nagel™ Recharge de papier indicateur de pH
Code produit. p-8013770 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Plage de pH:
1 à 11
1 à 14
Conditionnement:
3 pièces
Code produit. 10494491
Marque: Macherey-Nagel™ 90224
Offrent une qualité optimale et des mesures fiables. Les recharges de papier indicateur de pH Macherey Nagel™ sont fournies dans des bobines en plastique qui garantissent une stabilité et une protection à long terme contre de nombreux facteurs externes.
  • Prêtes à l’emploi
  • En papier filtre de haute qualité
  • Les couleurs de l’échelle sont spécialement mélangées pour correspondre parfaitement à la couleur de réaction du papier indicateur
Spécification
Plage de pH 1 à 14
Format Recharge
Quantité 3/boîte
Type Papier à pH