Learn More
Fisherbrand™ Rouleau de papier indicateur de pH
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de pH:
4 à 7
6,4 à 8
8 à 10
Conditionnement:
4 unités
Spécification
Spécification
| Plage de pH | 4 à 7 |
| À utiliser avec (application) | Test de pH |
| Graduations | 4,0, 4,3, 4,6, 4,9, 5,2, 5,5, 5,8, 6,1, 6,4, 6,7, 7,0 |
| Type | Papier indicateur de pH |