Learn More
Fisherbrand™ Bandelettes de papier indicateur de pH
Code produit. 15384184 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 14
0 à 6
0.3 à 2.3
2 à 9
3,6 à 6,1
3.1 à 8.3
4,5 à 10
5,1 à 7,2
6 à 7,7
6 à 10
7 à 14
7.5 à 9.5
Conditionnement:
100 pièces
100 unités
Code produit. 15384184
Marque: Fisherbrand™ 92140
Mesurez rapidement et facilement la valeur de pH directement au niveau du point d’intérêt. Les bandelettes de papier indicateur de pH Fisherbrand™ sont toujours prêtes à l’emploi et sans étalonnage, réglage ou entretien. Par conséquent, elles conviennent parfaitement à différents types d’environnements, par exemple : laboratoires chimiques, industrie, produits laitiers, production, universités, écoles et transformation des aliments.
Mesurez rapidement et facilement la valeur de pH directement au niveau du point d’intérêt.Les bandelettes de papier indicateur de pH Fisherbrand™ sont toujours prêtes à l’emploi et n’exigent pas d’étalonnage, de réglage ni d’entretien.Par conséquent, elles conviennent parfaitement à différents types d’environnements, par exemple : laboratoires chimiques, industrie, produits laitiers, production, universités, écoles et transformation des aliments.
Bandelettes de 85 mm x 6 mm avec différents papiers indicateurs scellés sur chaque bande. Le pH est déterminé par comparaison avec le nuancier fourni. Les bandelettes sont suffisamment longues pour éviter tout contact entre les doigts et l’échantillon testé.
  • Permettent d’effectuer des mesures extrêmement précises en toute sécurité sur la gamme de pH indiquée
  • L’échelle de couleur sur la boîte de bandelette de test permet une comparaison exacte avec la couleur qui se développe sur le tampon de bandelette de test
  • L’indicateur est lié de façon covalente sur les tampons et ne déteint pas dans l’échantillon – peut être laissé dans l’échantillon pour une durée indéterminée sans contamination
  • Le manche en plastique hydrophobe protège l’utilisateur de l’échantillon et permet de tester le pH dans des récipients étroits et profonds
  • Disponibles dans une boîte plate afin qu’elles tiennent dans votre poche
Spécification
Plage de pH 5,1 à 7,2
Comprend Tableau de comparaison de couleurs
Quantité 100 bâtonnets
Type Bandelette de papier indicateur de pH