Learn More
Mettler Toledo™ pH-mètre/ionomètre SevenDirect SD50
GREENER_CHOICE
Code produit 17590996 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Change view
Click to view available options
Type de sonde:
Expert Pro-ISM
Fluorure perfectION
Micro Pro-ISM
Non inclus
Pure Pro-ISM
Routine Pro-ISM
Science Pro-ISM
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de sonde unitSize
17590996 Non inclus 1 pièce
17510996 Expert Pro-ISM 1 pièce
17530996 Routine Pro-ISM 1 pièce
17540996 Science Pro-ISM 1 pièce
17550996 Pure Pro-ISM 1 pièce
17560996 Micro Pro-ISM 1 pièce
17520996 Fluorure perfectION 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17590996 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30671552
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le SevenDirect SD50 est un appareil de mesure de paillasse précis et flexible pour la détermination du pH, du potentiel d'oxydoréduction (ORP) et des concentrations ioniques. L'instrument remplace le SevenCompact et est livré avec un EasyPlace bras de capteur.
Les instruments SevenDirect sont des appareils de mesure de paillasse conçus pour une large gamme d'applications de laboratoire, qui fournissent des mesures précises du pH, du potentiel d'oxydoréduction (ORP) et de la teneur en ions de presque tous les échantillons. SevenDirect est le successeur de SevenCompact et un excellent ajout à tout laboratoire.
  • Le grand écran tactile couleur permet une mesure directe et une saisie de données facile.
  • Les instructions guident les utilisateurs tout au long du processus d'étalonnage du capteur.
  • Consultez des informations de mesure détaillées sur un seul écran, ou concentrez-vous uniquement sur le résultat et optimisez la lisibilité grâce à uFocus mode.
  • Le compartiment de connecteur fermé et le couvercle remplaçable protègent l'instrument de la poussière et des éclaboussures, même avec les capteurs fixés (IP54 en utilisation).
  • L’instrument enregistre des données telles que l’horodatage, l’échantillon et l’identifiant du capteur pour chaque mesure et imprime ou exporte automatiquement les enregistrements.
  • Une gestion des utilisateurs à deux niveaux protège les paramètres les plus importants.
  • Le EasyPlace Le bras de l'électrode facilite le placement du capteur dans le récipient contenant l'échantillon ou le tampon.
  • Des emplacements réservés au nettoyage et au stockage permettent de manipuler correctement les capteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (ion) 0,5 %
Précision (mV) 0,1
Précision (pH) 0,002
Détails de la gestion des données PC, Imprimante, USB Bâton
Description SevenDirect SD50, compteur uniquement
Canaux Monocanal
Type d’affichage TFT couleur
Indice IP IP54
Measurement Modes pH
Gamme (mV) -2000 à 2000 mV
Gamme (pH) -2,000 à 20,000
Résolution (pH) 0,1 ; 0,01 ; 0,001
Plage de températures (métrique) –30°C à +130°C
Mémoire Mesures standard de 2 000
Type de sonde Non inclus
Type de produit pH-mètre/ionomètre
Gamme (ion) -2 000 à 20 000 pX, 0 à 999 999 mg/L (ppm)
Résolution (ion) 3 ou 4 chiffres (plage automatique)
Résolution (mV) 0,1 ; 1
Résolution (rH) 0,1 ; 1
Précision de la température ±0,1°C entre 0°C et 100°C
Plage de températures (impériale) -22 °F à +266 °F
Résolution de la température 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 195 x 205 x 65 mm
Poids (impériale) 1.9 lb.
Poids (métrique) 850 g