Learn More
SI Analytics™ pH-mètre Lab 855
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Gamme (pH):
2 à 16
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Résultats de mesure reproductibles avec fonction Lecture automatique active
- Étalonnage simple avec minuteur d’étalonnage réglable
- Fonctionnement intuitif avec clavier bien arrangé
- Mesures précises
- Simple d'emploi
Spécification
Spécification
| Gamme (pH) | 2 à 16 |
| Gamme (mV) | -2000 à 2000 |
| Plage de températures (métrique) | –10°C à +100°C |
| Type d’affichage | LCD, graphique, 128 x 64 pixels, rétroéclairé |
| Modèle | Lab 855 |
| Canaux | 1 |