Learn More
Mettler Toledo™ pH Meter NineFocus™ NF2000™
GREENER_CHOICE
Code produit 31454087 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
KIT NF2000 HA
NF2000 KIT
NF2000 ORGANIC
NF2000 REDOX KI
NF2000 SOLIDES K
NF2000 ULTRALOW
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle
31454087 KIT NF2000 HA
31454076 NF2000 KIT
31454082 NF2000 ULTRALOW
31454074 NF2000 ORGANIC
31454058 NF2000 REDOX KI
31454086 NF2000 SOLIDES K
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31454087 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30997003
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
High-performance, multiparameter benchtop meter for compelling precision in pH, conductivity, ion concentration, redox, and dissolved oxygen determinations. The modular meter is at its best with the smart digital InLab™ DES™ sensors.
  • Conçu pour évoluer : Mesure jusqu'à 4 paramètres grâce à un module numérique intégré (DMM). L'ajout de modules accroît la productivité de l'analyse.
  • Intégrité des données : La gestion des utilisateurs entièrement flexible permet d'adapter les groupes d'utilisateurs à tous les besoins et à toutes les situations et protège les paramètres contre les modifications indésirables. Assistance complète en matière de conformité avec transfert automatique des données et respect intégral des normes réglementaires du secteur.
  • Résolution rapide des problèmes : Le diagnostic des capteurs, accompagné d'une assistance à l'utilisateur pour le dépannage, réduit les temps d'arrêt, surveille l'état des capteurs tout au long de leur durée de vie et minimise les erreurs.
  • Encombrement flexible sur le plan de travail : Terminal détachable avec écran tactile de 7 in pour des options de placement flexibles, améliorant l’ergonomie et la commodité.
  • Fonctionnement simple : L'intuitif One Click™ Une interface utilisateur disponible en 14 langues permet de consulter les résultats en un seul clic, simplifie les opérations, fait gagner du temps et réduit les erreurs.
  • Résistant : L'indice IP52 protège l'instrument contre la pénétration de poussière et les projections d'eau de toutes directions et empêche la corrosion.
  • Flexibilité maximale des capteurs : Compatibilité totale avec les capteurs analogiques (par exemple, InLab ISM capteur) utilisant un module analogique.
Chaque unité comprend un module de mesure, un bras d'électrode et des étalons pour l'étalonnage initial.
  • Le kit NF2000 comprend un InLab Capteur Expert Pro-DES
  • Le kit d'agitateur NF2000 comprend un InLab Capteur Expert Pro-DES et agitateur magnétique
  • Le kit NF2000 HA comprend un InLab Capteur Max Pro-DES
  • Le kit NF2000 UltraLowVol comprend un InLab Capteur Ultra-Micro-DES
  • Le kit NF2000 LowVol comprend un InLab Capteur Micro Pro-DES
  • Le kit NF2000 Solids comprend un InLab Capteur Solids Pro-DES
  • Le kit biologique NF2000 comprend un InLab Capteur Science Pro-DES
  • Le NF2000 Pure H2O Le kit comprend un InLab Capteur Pure Pro-DES
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (température) ±0,1 °C entre 0 °C et 100 °C
Précision (mV) 0.1
Précision (pH) 0.002
Détails de la gestion des données PC, Imprimante, USB Bâton
Measurement Modes pH avec mV et température, ORP en fonction du mV et de la température, Température
Étalonnage pH, mV relatif, ORP, température
Résolution (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Résolution (mV) 0.1,1
Plage de températures (métrique) -30°C à +130°C
Résolution (température) 0,1°C
Type d’affichage Écran TFT couleur (7 in)
Option de rétro-éclairage Oui
Mémoire 3000 ensembles de résultats
Points de données 2000
Type de fonction d’enregistrement Automatique par intervalle ou événement, manuel
Certifications/Conformité CE, DEEE, RoHS
Indice IP IP52
Dimensions (L x l x H) 40 x 30 x 34 cm
Modèle KIT NF2000 HA
Langues Chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, français, allemand, italien, polonais, portugais, russe, espagnol, thaï, turc
Gamme (mV relative) -2000 à 2000 mV
Canaux 4 (Personnalisable avec des modules)
Longueur (métrique) 40 cm
Hauteur (métrique) 34 cm