Learn More
BINDER™ pH-neutral Detergent
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoires
Spécification
Spécification
| Type de produit | Détergent |
| Color-coded | No |
| Forme | Clear Liquid |
| pH | Neutre |
| Scent | Original |
| Stérilité | Non stériles |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | White |
| Jetable | Reusable |
| Filtré | À filtre |
| Afficher plus |