Learn More
Macherey-Nagel™ pH Neutral Litmus Paper
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Plage de pH:
5 à 8
Conditionnement:
1 rouleau
Spécification
Spécification
| Indicateur coloré | Rouge à violet à bleu |
| Plage de pH | 5 à 8 |
| Format | Reel |
| À utiliser avec (application) | Détermination de réaction acide et alcaline |
| Quantité | 1Chaque |
| Type | pH Paper |
| Longueur (métrique) | 5000 mm |
| Largeur (métrique) | 7 mm |